Få mere at vide
Cæsiumstandard: Cs @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
Artikelnummer. 30326640
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30326640 500 ml 500ml
30310057 100 ml 100ml
30312073 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 30326640 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTCSN500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caesium
CAS 7440-46-2
Analyt- eller komponentnavne Caesium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Cs
Koncentration 10.000 μg/ml
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Synonym Cs
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Cs]
Element Cs
IUPAC navn Cæsium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 132
Mængde 500 ml
Formel vægt 132.9055