Få mere at vide
Cæsiumstandard: Cs @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17998439
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17998439 500 ml
17909279 50 ml
17959229 250 ml
17927529 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17998439 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPCSN500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Cæsiumstandard: Cs @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Caesium
CAS 7440-46-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Caesium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Cs
Koncentration 1000 μg/ml
Synonym Cs
SMIL [Cs]
IUPAC navn Cæsium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 132
Mængde 500 ml
Formel vægt 132,9055 g/mol