Få mere at vide
Cæsiumopløsning til ICP 1 g/ LH20 matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Cs |
| Koncentration | 1±0.02 g/L |
| Type | Mass Spectrometry Standard |
| Element | Cs |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Mængde | 100 mL |