Få mere at vide
Cesium silicate (meta), 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329357
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329357 25 g 25g
11319357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040208.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15586-77-3
Molekylær formel Cs2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 341.89
MDL nummer MFCD00798519
InChI nøgle MZRJYMUQLBFTMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicaesium oxosilanebis olate, caesium silicate, dicaesium 1+ ion oxosilanebis olate, cesium metasilicate trace metals basis 100g
PubChem CID 12893658
IUPAC navn dicesium; dioxido(oxo)silan
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium silicate (meta)
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 341.89
Procent renhed 99%