Få mere at vide
Cæsiumperklorat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341669
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341669 25 g 25g
11331669 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012308.14
Request Bulk or Custom Format
Cæsiumperchlorat bruges til langvarig optisk transmission af information med infosikringer. Det er en modifikator af polymerelektrolyt/luminescerende konjugeret polymer blandede ion-elektroniske ledere. Det er blevet brugt som en reaktant til at undersøge metalsalteffekter på morfologi af silica nanomaterialer fremstillet ved polymerisation på hydrogeler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13454-84-7
Molekylær formel ClCsO4
Molekylvægt (g/mol) 232.351
MDL nummer MFCD00010956
InChI nøgle WKDKOOITVYKILI-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium perchlorate, caesium 1+ ion perchlorate, perchloric acid, cesium salt, caesiumperchlorat, caesium perchlorate, perchloric acid, cesium salt 1:1, clo4.cs, acmc-20alh8, caesium 1+ perchlorate ion
PubChem CID 123309
IUPAC navn cæsium;perklorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cs+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cesium perchlorate
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN1481
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 232.35
Grad Reagens
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic