Få mere at vide
Cesium orthovanadate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11393598
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11393598 10 g 10g
11303608 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11393598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039211.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34283-69-7
Cæsiumorthovanadat, er meget udbredt i kemisk forskning, og også som et mellemprodukt i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34283-69-7
MDL nummer MFCD00210609
Synonym cesium orthovanadate, tricaesium 1+ vanadate 3-
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium orthovanadate
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 513.65
Procent renhed 99.9%