Få mere at vide
Cæsiumnitrationisationsbuffer: 1% Cs (fra karbonat) i 5% HNO3, VHG™
Product Code. 30003000
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 ml
Product Code. Mængde
30003000 100 ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 30003000 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGMCSN1P100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Cesiumnitrationisationsbuffer: 1% Cs (fra carbonat) i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Caesium
CAS 7440-46-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Caesium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Cs
Koncentration 1%
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cs
SMIL [Cs]
IUPAC navn Cæsium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 132
Mængde 100 ml
Formel vægt 132,9055 g/mol