Få mere at vide
Cesium Nitrate, 99%+, MilliporeSigma™
Beskrivelse
- High purity chemical for analysis in research and laboratory
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium nitrate |
| Smeltepunkt | 401°C |
| Farve | Off-white |
| pH | 5.0 to 7.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99%+ |
| MDL nummer | MFCD00010963 |
| FN nummer | UN 1451 |
| Opløselighedsinformation | 239.5 g/L in Water |
| Vis mere |