Få mere at vide
Cæsiumnitrat, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11378937
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378937 100 g 100g
11368937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038617.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194,909 g/mol
Cæsiumnitratprismer bruges i infrarød spektroskopi, røntgenfosfor og scintillationstællere. Det er et forløbermateriale til syntese af cæsiumnitratocuprat og cæsiumsalte. Cæsiumnitrat dopet på kulstofbaseret rutheniumkatalysator spiller en vigtig rolle i syntesen af ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-18-6
Molekylær formel CsNO3
Molekylvægt (g/mol) 194.909
MDL nummer MFCD00010963
InChI nøgle NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC navn cæsium;nitrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt (nedbrydning)
Kemisk navn eller materiale Cesium nitrate
Smeltepunkt 414 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.55
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Tæthed 3,68 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og acetone. Let opløselig i ethanol.
Formel vægt 194.91