Få mere at vide
Cesium nitrate, 99.9%, (trace metal basis), for analysis
Artikelnummer. p-3734721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 10749571
Brand: Thermo Scientific Acros 192070500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-18-6
Molekylær formel CsNO3
Molekylvægt (g/mol) 194.91
MDL nummer MFCD00010963
InChI nøgle NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC navn cæsium;nitrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium nitrate
Smeltepunkt 414.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel CsNO3
Merck Index 15,2014
Opløselighedsinformation Solubility in water: 9.16 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in alcohol
Formel vægt 194.91
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.68
Tæthed 3.6800g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.