Få mere at vide
Cesiumnitrat, 99,99% (metalbasis)
Description
Cæsiumnitratprismer bruges i infrarød spektroskopi, røntgenfosfor og scintillationstællere. Det er et forløbermateriale til syntese af cæsiumnitratocuprat og cæsiumsalte. Cæsiumnitrat dopet på kulstofbaseret rutheniumkatalysator spiller en vigtig rolle i syntesen af ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | (nedbrydning) |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium nitrate |
| Smeltepunkt | 414 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.55 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvidt krystallinsk pulver |
| Show More |