Få mere at vide
Cesium nitrate, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11372388
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372388 5 g 5g
11392388 25 g 25g
11382388 100 g 100g
11302398 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11372388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014440.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
Cæsiumnitratprismer bruges i infrarød spektroskopi, røntgenfosfor og scintillationstællere. Det er et forløbermateriale til syntese af cæsiumnitratocuprat og cæsiumsalte. Cæsiumnitrat dopet på kulstofbaseret rutheniumkatalysator spiller en vigtig rolle i syntesen af ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-18-6
Molekylær formel CsNO3
Molekylvægt (g/mol) 194.909
MDL nummer MFCD00010963
InChI nøgle NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC navn cæsium;nitrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Cesium nitrate
Smeltepunkt 414°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Formel vægt 194.91
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.55
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline powder
Tæthed 3.68