Få mere at vide
Cæsiumnitrat, 99,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Fremstilling af cæsiumforbindelser Cæsiumnitratprismer anvendes i infrarød spektroskopi, røntgenphosphor og scintillationstællere. Det er et forløbermateriale til syntese af cæsiumnitratocuprat og cæsiumsalte. Cæsiumnitrat dopet på kulstofbaseret rutheniumkatalysator spiller en vigtig rolle i syntesen af ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | (nedbrydning) |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium nitrate |
| Smeltepunkt | 414 °C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| Brydningsindeks | 1.55 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,8% (metalbasis) |
| Tæthed | 3.68 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i 5 dele koldt og 0,5 dele kogende vand. Opløselig i acetone. Let opløselig i alkohol, opløselig i vand og acetone. Let opløselig i ethanol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Caesium Nitrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium nitrate