Få mere at vide
Cesium nitrate, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11387607
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387607 50 g 50g
11397607 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012884.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstilling af Cs-forbindelser
Fremstilling af cæsiumforbindelser Cæsiumnitratprismer anvendes i infrarød spektroskopi, røntgenphosphor og scintillationstællere. Det er et forløbermateriale til syntese af cæsiumnitratocuprat og cæsiumsalte. Cæsiumnitrat dopet på kulstofbaseret rutheniumkatalysator spiller en vigtig rolle i syntesen af ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-18-6
Molekylær formel CsNO3
Molekylvægt (g/mol) 194.909
MDL nummer MFCD00010963
InChI nøgle NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
PubChem CID 62674
IUPAC navn cæsium;nitrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Cesium nitrate
Smeltepunkt 414°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.8% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcoholSoluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Formel vægt 194.91
Brydningsindeks 1.55
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.68
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caesium Nitrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium nitrate