Få mere at vide
Cesium methanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 11935891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11935891 25 g Glasflaske 25g
11905891 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431580250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2550-61-0 | CH3CsO3S | 228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-61-0
Molekylær formel CH3CsO3S
Molekylvægt (g/mol) 228
InChI nøgle DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium methanesulfonate, csmes, csmsf, methanesulfonic acid cesium salt, caesium 1+ ion mesylate, cesium methanesulfonate used in patch clamp techniques, cesium methanesulfonate, used in patch clamp techniques
PubChem CID 5148066
IUPAC navn cæsium;methansulfonat
SMIL CS(=O)(=O)[O-].[Cs+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium methanesulfonate
Smeltepunkt 262.0°C to 264.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless
Formel vægt 228
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium methanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.