Få mere at vide
Cæsiummetansulfonat, 98%
Artikelnummer. 11905891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11905891 5 g Glasflaske 5g
11935891 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11905891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431580050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.22 DKK
    502.65 DKK / 5g
    Spare 55.57 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2550-61-0 | KF3CsO3S | 228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2550-61-0
Molekylær formel CH3CsO3S
Molekylvægt (g/mol) 228
InChI nøgle DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium methanesulfonate, csmes, csmsf, methanesulfonic acid cesium salt, caesium 1+ ion mesylate, cesium methanesulfonate used in patch clamp techniques, cesium methanesulfonate, used in patch clamp techniques
PubChem CID 5148066
IUPAC navn cæsium;methansulfonat
SMIL CS(=O)(=O)[O-].[Cs+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium methanesulfonate
Smeltepunkt 262.0°C to 264.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless
Formel vægt 228
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium methanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.