Få mere at vide
Cesium iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11338597
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338597 1 g 1g
11358597 10 g 10g
11368597 50 g 50g
11348597 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11338597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035729.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Cæsiumiodid bruges som en stråledeler i Fourier-transformation infrarøde (FT-IR) spektrometre. Det er meget udbredt som en scintillator i silicium fotodioder. Det bruges i kalorimetre og detektorer og bruges også som fosfor i fluoroskopiudstyr. Det finder anvendelse ved fremstilling af cellevinduer og prismer i infrarød spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-17-5
Molekylær formel CsI
Molekylvægt (g/mol) 259.81
MDL nummer MFCD00010962
InChI nøgle XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
SMIL [I-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1280°C
Kemisk navn eller materiale Cesium iodide
Smeltepunkt 626°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2014
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone.
IUPAC navn cæsium(1+)iodid
Formel vægt 259.81
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.7876
Følsomhed Hygroscopic