Få mere at vide
Cesium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium Iodide |
| CAS | 7789-17-5 |
| Molekylær formel | CsI |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [I-].[Cs+] |
| IUPAC navn | cesium;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.81 |
| Formel vægt | 259.8099 |