Få mere at vide
Cesium iodide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11381588
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381588 25 g 25g
11371588 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010992.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Cæsiumiodid bruges som input-phosphor i røntgenbilledforstærkerrør i fluoroskopiudstyr. Det bruges også som udstyr til elektromagnetisk kalorimetri i eksperimentel partikelfysik. Det bruges ofte som en stråledeler i Fourier Transform Infrared (FT-IR) spektrometre. Cæsiumiodid er en uorganisk scintillator, der hovedsageligt anvendes i eksperimentel kernefysik, højenergifysik, nuklearmedicin, nuklear tomografi, miljøundersøgelser og mange andre anvendelsesområder. Det bruges i kalorimetre og detektorer og bruges også som fosfor i fluoroskopiudstyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-17-5
Molekylær formel CsI
Molekylvægt (g/mol) 259.81
MDL nummer MFCD00010962
InChI nøgle XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
IUPAC navn cæsium;iodid
SMIL [I-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1280°C
Kemisk navn eller materiale Cesium iodide
Smeltepunkt 626°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2014
Opløselighedsinformation Soluble in water. Soluble in water and ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone.
Formel vægt 259.81
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.7876
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium iodide