Tekniske data
| Kogepunkt | 1280.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium iodide |
| Smeltepunkt | 626.0°C |
| Navn note | 99.9% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Lineær formel | CsI |
| Merck Index | 15, 2013 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cesium iodide
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.