Få mere at vide
Cesium iodide, 99.9%, for analysis
Artikelnummer. 10554131 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10554131 25 g Glasflaske 25g
10564131 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10554131 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192050250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-17-5
Molekylær formel CsI
Molekylvægt (g/mol) 259.81
MDL nummer MFCD00010962
InChI nøgle XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
PubChem CID 24601
IUPAC navn cæsium;iodid
SMIL [I-].[Cs+]
Specifications
Kogepunkt 1280.0°C
Kemisk navn eller materiale Cesium iodide
Smeltepunkt 626.0°C
Navn note 99.9%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel CsI
Merck Index 15, 2013
Opløselighedsinformation Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, practically insoluble in acetone
Formel vægt 259.8
Procent renhed 99.9%
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cesium iodide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.