Få mere at vide
Cesium Hydroxide Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium Hydroxide Monohydrate |
| CAS | 35103-79-8 |
| Molekylær formel | CsHO . H2O |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Cs.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1 |
| SMIL | O.[OH-].[Cs+] |
| IUPAC navn | cesium;hydroxide;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.928 |
| Formel vægt | 167.9188 |