Få mere at vide
Cesium hydroxide monohydrate, 99.95%, (trace metal basis), for analysis
Artikelnummer. 10761081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 10761081
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35103-79-8 | CsH3O2 | 167.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35103-79-8
Molekylær formel CsH3O2
Molekylvægt (g/mol) 167.93
MDL nummer MFCD00149664
InChI nøgle ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMIL O.[OH-].[Cs+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium hydroxide monohydrate
Smeltepunkt 205.0°C to 208.0°C
Navn note 99.5%
Farve Blå-rød til grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.95%
Lineær formel CsOH·H2O
Merck Index 10, 1970
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble with exothermic reaction. Other solubilities: soluble in alcohol (exothermic)
IUPAC navn cæsium;hydroxid;hydrat
Formel vægt 167.93
Procent renhed 99.95%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium hydroxide monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.