Få mere at vide
Cæsiumhydroxidmonohydrat, 96%; cæsiumcarbonat< 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470657
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470657 25 g 25g
11334569 5 g 5g
11480657 100 g 100g
11490657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11470657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22480.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35103-79-8 | CsH3O2 | 167.93 g/mol
Cæsiumhydroxidmonohydrat kan bruges som en stærk elektrolyt til batteriet, og det kan også bruges som polymerisationskatalysator. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af forskellige cæsiumsalte og katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cæsiumhydroxidmonohydrat kan bruges som en stærk elektrolyt til batteriet, og det kan også bruges som polymerisationskatalysator. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af forskellige cæsiumsalte og katalysatorer.
Opløselighed Opløselig i vand
med eksoterm reaktion.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer, luft, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35103-79-8
Molekylær formel CsH3O2
Molekylvægt (g/mol) 167.93
MDL nummer MFCD00149664
InChI nøgle ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci
PubChem CID 23679066
SMIL O.[OH-].[Cs+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium hydroxide monohydrate
Smeltepunkt 205°C to 206°C
Mængde 25 g
Assay Procent Noter cæsiumcarbonat< 5 %
FN nummer UN3262
Merck Index 14,2013
Opløselighedsinformation Soluble in water with exothermic reaction.
IUPAC navn cæsium(1+)hydrathydroxid
Formel vægt 167.93 (149.91 Anhydrous)
Procent renhed 96%
Lugt Odorless
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Tæthed 1.87
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium hydroxide monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium hydroxide monohydrate