Få mere at vide
Cæsiumhydroxidmonohydrat, 96%; cæsiumcarbonat< 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cæsiumhydroxidmonohydrat kan bruges som en stærk elektrolyt til batteriet, og det kan også bruges som polymerisationskatalysator. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af forskellige cæsiumsalte og katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cæsiumhydroxidmonohydrat kan bruges som en stærk elektrolyt til batteriet, og det kan også bruges som polymerisationskatalysator. Det bruges også som råmateriale til fremstilling af forskellige cæsiumsalte og katalysatorer.
Opløselighed Opløselig i vand
med eksoterm reaktion.
Bemærkninger
Luftfølsom& hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrer, luft, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium hydroxide monohydrate |
| Smeltepunkt | 205°C to 206°C |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | cæsiumcarbonat< 5 % |
| FN nummer | UN3262 |
| Merck Index | 14,2013 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water with exothermic reaction. |
| IUPAC navn | cæsium;hydroxid;hydrat |
| Formel vægt | 167.93 (149.91 Anhydrous) |
| Procent renhed | 96% |
| Vis mere |