Få mere at vide
Cæsiumhydroxidhydrat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium hydroxide hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and ethanol. |
| IUPAC navn | cæsium(1+)hydroxid |
| Formel vægt | 149.91 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |