Få mere at vide
Cæsiumhydroxid, 50% w/w aq. soln., 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11420490
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420490 100 g 100g
11410490 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420490 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016505.NF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149,91 g/mol
Cæsiumhydroxid anvendes til fremstilling af porøse cæsiumtitanosilicater, som er potentielle ionbyttermaterialer, der anvendes til rensning af radioaktivt affald. Det er også involveret i fremstillingen af andre cæsiumsalte. Yderligere bruges det som en elektrolyt i alkaliske batterier og som en katalysator i organisk syntese. Ud over dette bruges det i farvefotografering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21351-79-1
Molekylær formel CsHO
Molekylvægt (g/mol) 149.91
MDL nummer MFCD00010964
InChI nøgle HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
SMIL [OH-].[Cs+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium hydroxide
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Luftfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 1.725 g/mL
FN nummer UN2681
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol.
IUPAC navn cæsium(1+)hydroxid
Formel vægt 149.91
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.