Få mere at vide
Cæsiumhydroxid, 50% w/w aq. opløsning, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375729
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375729 100 g 100g
11365729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010020.NF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
Cæsiumhydroxid bruges i elektriske batterier. Bruges også til fremstilling af porøse cæsiumtitanosilicater og potentielle ionbyttermaterialer til oprensning af radioaktivt affald. Cæsiumhydroxid anvendes som elektrolyt i alkaliske batterier ved minusgrader, farvefotografering og som katalysator i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21351-79-1
Molekylær formel CsHO
Molekylvægt (g/mol) 149.91
MDL nummer MFCD00010964
InChI nøgle HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
PubChem CID 62750
ChEBI CHEBI:33988
IUPAC navn cæsium;hydroxid
SMIL [OH-].[Cs+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium hydroxide
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2681
Opløselighedsinformation Highly soluble in water.
Formel vægt 149.91
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 1.725 g/mL