Få mere at vide
Cæsiumhydroxid, 50% v/w aq. sol., 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Cæsiumhydroxid bruges i elektriske batterier. Bruges også til fremstilling af porøse cæsiumtitanosilicater og potentielle ionbyttermaterialer til oprensning af radioaktivt affald. Cæsiumhydroxid anvendes som elektrolyt i alkaliske batterier ved minusgrader, farvefotografering og som katalysator i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 1.725 g/mL |
| FN nummer | UN2681 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cesium hydroxide, 50% w/w Aqueous Solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium hydroxide