Få mere at vide
Cæsiumhydrogencarbonat, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397797
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397797 100 g 100g
11307807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014234.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29703-01-3 | CHCsO3 | 193.92 g/mol
Cæsiumhydrogencarbonat anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29703-01-3
Molekylær formel CHCsO3
Molekylvægt (g/mol) 193.92
MDL nummer MFCD00010961
InChI nøgle ZMCUDHNSHCRDBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bicarbonate, cesium hydrogen carbonate, caesium bicarbonate, caesium 1+ ion bicarbonate, cesium hydrogencarbonate, acmc-1cmhe, cho3.cs, caesium 1+ bicarbonate, carbonic acid, cesiumsalt 1:1
PubChem CID 2734983
IUPAC navn cæsium(1+)hydrogencarbonat
SMIL [Cs+].OC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium hydrogen carbonate
Smeltepunkt 175°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 193.92
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Hygroscopic