missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cesium Hexafluorophosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium Hexafluorophosphate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/Cs.F6P/c;1-7(2,3,4,5)6/q+1;-1 |
| Formel vægt | 277.8696 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?