Få mere at vide
Cæsiumformiat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309719
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309719 25 g 25g
11319719 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21327.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3495-36-1 | CH2CsO2 | 178.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3495-36-1
Molekylær formel CH2CsO2
Molekylvægt (g/mol) 178.93
MDL nummer MFCD00149883
InChI nøgle ATZQZZAXOPPAAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium formate, formic acid, cesium salt, formic acid, cesium salt 1:1, formic acid cesium salt, 64-18-6 parent, cesuim formate, acmc-1ajhs, cho2.cs, caesium 1+ formate
PubChem CID 23663999
IUPAC navn cæsium(1+)myresyre
SMIL [Cs+].OC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium formate
Mængde 25 g
Beilstein 3912426
Formel vægt 177.92
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic