Få mere at vide
Cesium fluoride, TRC
Artikelnummer. 30349904
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30349904 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30349904 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC28000550G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium fluoride
CAS 13400-13-0
Molekylær formel CsF
Mængde 50 g
Synonym Cesium Monofluoride, NSC 84270
InChI formel InChI=1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
SMIL [F-].[Cs+]
IUPAC navn cesium;fluoride
Molekylvægt (g/mol) 151.9
Formel vægt 151.9039