Få mere at vide
Cesium fluoride, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11396478
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396478 1 g 1g
11306488 10 g 10g
11316488 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012121.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
Cæsiumfluorid bruges til desilyleringsreaktioner i organisk syntese. Nyttig base i organisk kemi på grund af dens lave nukleofilicitet. På grund af sin høje ioniske karakter er det en meget reaktiv kilde til fluoridion i organisk syntese. Valgt reagens, når der kræves reaktivt nøgen fluorid. Effektiv katalysator til at fremme Knoevenegal-kondensering. Enkeltkrystaller af CsF er nyttige som vinduer i celler til infrarød spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13400-13-0
Molekylær formel CsF
Molekylvægt (g/mol) 151.90
MDL nummer MFCD00010960
InChI nøgle XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
IUPAC navn cæsium;fluorid
SMIL [F-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1251°C
Kemisk navn eller materiale Cesium fluoride
Smeltepunkt 682°C
Farve Hvid
pH 6,5 til 7,5
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2923
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
Formel vægt 151.9
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic