Få mere at vide
Cesium fluoride, 99% (metals basis)
Beskrivelse
Anvendes til desilyleringsreaktioner i organisk syntese. Nyttig base i organisk kemi på grund af dens lave nukleofilicitet. På grund af sin høje ioniske karakter er det en meget reaktiv kilde til fluoridion i organisk syntese. Valgt reagens, når der kræves reaktivt nøgen fluorid. Effektiv katalysator til at fremme Knoevenegal-kondensering. Enkeltkrystaller af CsF er nyttige som vinduer i celler til infrarød spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1251°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium fluoride |
| Smeltepunkt | 682°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% (Metals basis) |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2923 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine. |
| Vis mere |