Få mere at vide
Cesium fluoride, 99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049094
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307617 25 g 25g
11317617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012885.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
Anvendes til desilyleringsreaktioner i organisk syntese. Nyttig base i organisk kemi på grund af dens lave nukleofilicitet. På grund af sin høje ioniske karakter er det en meget reaktiv kilde til fluoridion i organisk syntese. Valgt reagens, når der kræves reaktivt nøgen fluorid. Effektiv katalysator til at fremme Knoevenegal-kondensering. Enkeltkrystaller af CsF er nyttige som vinduer i celler til infrarød spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13400-13-0
Molekylær formel CsF
Molekylvægt (g/mol) 151.90
MDL nummer MFCD00010960
InChI nøgle XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
SMIL [F-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1251°C
Kemisk navn eller materiale Cesium fluoride
Smeltepunkt 682°C
Farve Hvid
pH 6,5 til 7,5
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2923
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
IUPAC navn cæsium;fluorid
Formel vægt 151.9
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.115 g/mL