Få mere at vide
Cæsiumfluorid, 99%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10781271 25 g Plastflaske 25g
10358280 100 g Plastflaske 100g
11924171 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10781271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189510250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13400-13-0 | CsF | 151.90 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13400-13-0
Molekylær formel CsF
Molekylvægt (g/mol) 151.90
MDL nummer MFCD00010960
InChI nøgle XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluoride
PubChem CID 25953
SMIL [F-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1251.0°C
Kemisk navn eller materiale Cesium fluoride
Smeltepunkt 682.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98.5% min
Lineær formel CsF
Fieser 01,121; 06,100; 07,57; 08,81; 09,100; 10,81; 11,115; 12,108; 13,68; 14,79; 15,75; 16,69; 17,68
Merck Index 15,2011
Opløselighedsinformation Solubility in water: 369g/100mL (18°C). Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in dioxane and pyridine
IUPAC navn cæsium(1+)fluorid
Formel vægt 151.91
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske