Få mere at vide
Cesium chromate, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11495647
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495647 10 g 10g
11405657 50 g 50g
11415657 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23619.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-78-9
Molekylær formel CrCs2O4
Molekylvægt (g/mol) 381.80
MDL nummer MFCD00016050
InChI nøgle BROHICCPQMHYFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium chromate, cesium chromate 99.9+%, dicesium dioxido dioxo chromium, dicesium chromate, cesium chromate cs2cro4, chromic acid h2cro4 , dicesium salt, caesium chromate, cro4.2cs, acmc-1bym2, dicaesium 1+ chromate 2-
PubChem CID 61613
IUPAC navn dicesium;dioxid(dioxo)chrom
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium chromate
Mængde 10 g
FN nummer UN3087
Formel vægt 381.81
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic