Få mere at vide
Cesium chromate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11396858
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396858 25 g 25g
11306868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013492.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13454-78-9 | CrCs2O4 | 381.80 g/mol
Cæsiumchromat bruges til at producere cæsiumdamp ved reaktion med silicium, bor eller titanium, som bruges i de sidste faser af skabelsen af vakuumrør. Det bruges til fremstilling af fotorør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-78-9
Molekylær formel CrCs2O4
Molekylvægt (g/mol) 381.80
MDL nummer MFCD00016050
InChI nøgle BROHICCPQMHYFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium chromate, cesium chromate 99.9+%, dicesium dioxido dioxo chromium, dicesium chromate, cesium chromate cs2cro4, chromic acid h2cro4 , dicesium salt, caesium chromate, cro4.2cs, acmc-1bym2, dicaesium 1+ chromate 2-
PubChem CID 61613
IUPAC navn dicesium;dioxid(dioxo)chrom
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium chromate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3087
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 381.81
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic