Få mere at vide
Cæsiumchlorid (hvidt krystallinsk pulver/molekylærbiologi), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Denne molekylærbiologi-grade cæsiumchlorid er ideel til UV-analyse af nukleinsyrer under tæthedsgradientcentrifugering og til isolering af plasmid-DNA, fag-DNA, viruspartikler og RNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1290 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium Chloride |
| Smeltepunkt | 646 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 9 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Poly flaske |
| Brydningsindeks | 1,367 til 1,371 (ved 25 °C) |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- og Protease-fri |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cesium chloride
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.