Få mere at vide
Cæsiumchlorid, ultrarent, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407149
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407149 25 g 25g
15410487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65950.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC navn cæsium;chlorid
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1303°C
Kemisk navn eller materiale Cesium chloride
Smeltepunkt 646°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Renhedsgrad noter Ultrapure
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2011
Formel vægt 168.36
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.6418
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.99
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride, ultrapure
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium chloride