Få mere at vide
Cæsiumchlorid, ultratør, 99,998% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges som en forløber for cæsiummetal, det fungerer som en faseoverførselskatalysator til molekylærgenetiske anvendelser, der anvendes til fremstilling af nukleinsyrer til efterfølgende hybridiserings- eller kloningseksperimenter. Det er en nyttig forbindelse til tæthedsgradientcentrifugering, til fraktionering af ribosomale underenheder, proteiner, glycoproteiner og vira, evakuering af radiorør, til fremstilling af elektrisk ledende glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1303 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium chloride |
| Smeltepunkt | 646 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Ampul |
| Brydningsindeks | 1.6418 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |