Få mere at vide
Cesium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11373867
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373867 5 g 5g
11383867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035690.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Det bruges som en forløber for cæsiummetal, det fungerer som en faseoverførselskatalysator til molekylærgenetiske anvendelser, der anvendes til fremstilling af nukleinsyrer til efterfølgende hybridiserings- eller kloningseksperimenter. Det er en nyttig forbindelse til tæthedsgradientcentrifugering, til fraktionering af ribosomale underenheder, proteiner, glycoproteiner og vira, evakuering af radiorør, til fremstilling af elektrisk ledende glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC navn cæsium;chlorid
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1303°C
Kemisk navn eller materiale Cesium chloride
Smeltepunkt 646°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2011
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 168.36
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.6418
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.99 g/mL