Få mere at vide
Cæsiumchlorid, ultratør, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Cæsiumchlorid anvendes i vid udstrækning som en forløber for kilden til cæsiumioner. Det finder anvendelse i analytisk kemi og fungerer som et reagens til at identificere uorganiske ioner som aluminium, gallium og chrom ved farven og morfologien af bundfaldet. Dets radioisotoper anvendes i nuklearmedicinske applikationer såsom behandling af cancer og diagnosticering af myokardieinfarkt. Lejlighedsvis kan det fungere som en faseoverførselskatalysator i udvalgte organiske reaktioner. Det anvendes til fremstilling af elektrisk ledende glas og skærme af katodestrålerør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1303 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium chloride |
| Smeltepunkt | 646 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.6418 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,99 % (metalbasis) |
| Vis mere |