Få mere at vide
Cæsiumchlorid, ultratør, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Cæsiumchlorid er meget udbredt i isopycnisk centrifugering til adskillelse af forskellige typer DNA. Det er et reagens i analytisk kemi, hvor det bruges til at identificere ioner ved farven og morfologien af bundfaldet. Når det er beriget med radioisotoper, såsom 137CsCl eller 131CsCl, bruges cæsiumchlorid i nuklearmedicinske anvendelser såsom behandling af cancer og diagnosticering af myokardieinfarkt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1303 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium chloride |
| Smeltepunkt | 646 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Ampul |
| Brydningsindeks | 1.6418 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Vis mere |