Få mere at vide
Cæsiumchlorid, ultratør, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1303 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium chloride |
| Smeltepunkt | 646 °C |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 10 g |
| Emballage | Ampuleret under argon |
| Brydningsindeks | 1.6418 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Specifik vægtfylde | 3.99 |
| Tæthed | 3.99 |
| Vis mere |