Få mere at vide
Cæsiumchlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447891 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 11447891
Brand: MP Biomedicals 0215058905
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cæsiumklorid, ultrarent reagens, 99,999%, hvidt pulver
  • Cæsiumchlorid anvendes til fremstilling af elektrisk ledende glas.
  • Det bruges også til at lave løsninger til adskillelse af RNA fra DNA ved tæthedsgradientcentrifugering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn cæsium(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Mængde 5 g