Få mere at vide
Cæsiumchlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481652 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Artikelnummer. 11481652
Brand: MP Biomedicals 04813061
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cæsiumchlorid Ultra Pure, 99,999%, hvidt pulver
  • Cæsiumchlorid bruges typisk til tæthedsgradientarbejde og til oprensning af virus/fag, nukleinsyrer og nukleoproteiner.
  • Det bruges til fremstilling af elektrisk ledende glas, der bruges til at fremstille opløsninger til adskillelse af RNA fra DNA ved tæthedsgradientcentrifugering.
  • Cæsiumchlorid (CsCl) er almindeligt anvendt til adskillelse af DNA og RNA.
  • Cæsiumchlorid, en uorganisk forbindelse, er en vigtig kilde til cæsiumioner i en række forskellige anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym Cesium Monochloride, Dicesium Dichloride
IUPAC navn cæsium(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1303°C (literature)
Smeltepunkt 646°C (literature)
Farve Hvid
pH 5.5 to 6.5 (1% aq soln)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Renhedsgrad noter 0.99999
Opløselighedsinformation Freely soluble in water (500mg/mL),(50% aqueous-clear, colorless solution); soluble in ethanol, alcohol
Grad Ultrapure
Brydningsindeks 1.642(Lit.)
Tæthed 3.99g/mL(Lit.)