Få mere at vide
Cæsiumchlorid (krystallinsk pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-25029
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10648783
Brand: Fisher BioReagents BP1595500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til isolering af fag-DNA, plasmid-DNA eller total-RNA
Denne økonomiske kvalitet af cæsiumklorid kan bruges, hvor lave niveauer af metalion-urenheder ikke forstyrrer. Det anbefales til isolering af fag-DNA, plasmid-DNA eller total-RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC navn cæsium;chlorid
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1290°C
Kemisk navn eller materiale Cesium Chloride
Smeltepunkt 646°C
Farve Hvid
pH 5 to 9
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Merck Index 15, 2010
Formel vægt 168.36
Procent renhed ≥99.5%
Emballage Poly flaske
Brydningsindeks 1.364 to 1.374 (at 25°C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.