Learn More
Cæsiumchlorid (krystallinsk pulver), Fisher BioReagents
Click to view available options
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Unit Size:
1kg
500g
Description
Denne økonomiske kvalitet af cæsiumklorid kan bruges, hvor lave niveauer af metalion-urenheder ikke forstyrrer. Det anbefales til isolering af fag-DNA, plasmid-DNA eller total-RNA.
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 1290°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium Chloride |
| Smeltepunkt | 646°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 to 9 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 1 kg |
| Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Analyseprocentområde | ≥99.5 % |
| Merck Index | 15, 2010 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Cesium chloride
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.